Få mere at vide
Glycerol, til analyse, 86-88% vægtprocent vandbaseret opløsning
Artikelnummer. 10451301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10451301 250 mL Glasflaske 250ml
10441301 1 L Glasflaske 1 L
10665521 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10404035 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10451301 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 295602500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00 DKK
    292.65 DKK / 250ml
    Spare 43.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5 , 7732-18-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Navn note 86 til 88% vægtprocent vandløsning
Smeltepunkt 18,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.2270g/mL
Kogepunkt 290,0 °C
Flammepunkt 160 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1,4520 til 1,4750
Mængde 250 mL
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Specifik vægtfylde 1.227
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >500 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i methanol, ethanol og 2-propanol, uopløselig i ether, benzen, kloroform og i, faste og flygtige olier
Viskositet 1069 mPa (20 °C)
Formel vægt 92.09
Procent renhed 86,0 til 88,0 %
Grad Analyse
Fysisk form Viskøs væske