Få mere at vide
Glycerol, ACS, 99,5+%
Beskrivelse
Glycerol er meget brugt i kosmetik, især til fremstilling af sæber og lotioner, opløsningsmidler og emulgatorer. Det kan også findes i blæk, klæbemidler og lægemidler. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af plast og harpiks. Glycerol bundet med silicagel spiller en vigtig rolle for effektiv fjernelse af spor af Co(II) fra vandige opløsninger. Også nyttig til optisk rensning af mavevæv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol |
| Smeltepunkt | 18 °C |
| Tæthed | 1,26 g/cm3 |
| Kogepunkt | 182 °C (20 mm) |
| Flammepunkt | 160 °C (320 °F) |
| Tændingspunkt | 400 °C (752 °F) |
| Analyseprocentområde | >99.5% |
| Brydningsindeks | 1.474 |
| Mængde | 500 mL |
| Beilstein | 635685 |
| Vis mere |