Få mere at vide
Glycerol, ACS, 99,5+%
Artikelnummer. 11308088
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11308088 1 L 1 L
11405190 500 mL 500ml
11318088 4 x 1 L 4 L
11398078 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11308088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036646.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.21 DKK
    684.65 DKK / 1 L
    Spare 76.56 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mol
Glycerol er meget brugt i kosmetik, især til fremstilling af sæber og lotioner, opløsningsmidler og emulgatorer. Det kan også findes i blæk, klæbemidler og lægemidler. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af plast og harpiks. Glycerol bundet med silicagel spiller en vigtig rolle for effektiv fjernelse af spor af Co(II) fra vandige opløsninger. Også nyttig til optisk rensning af mavevæv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Smeltepunkt 18 °C
Tæthed 1,26 g/cm3
Kogepunkt 182 °C (20 mm)
Flammepunkt 160 °C (320 °F)
Tændingspunkt 400 °C (752 °F)
Analyseprocentområde >99.5%
Brydningsindeks 1.474
Mængde 1 L
Beilstein 635685
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Blandet i vand, methanol, ethanol og 2-propanol. Ublandelig i ether, benzen og kloroform.
Formel vægt 92.09
Damptryk <0,1 hPa (0 mm Hg) ved 20 °C
Grad ACS
Fysisk form Viskøs væske