Få mere at vide
Glycerol, 99+%
Artikelnummer. 11453297
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453297 10,000 mL 10000ml
11433297 500 mL 500ml
11443297 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16205.0D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2611.98 DKK
    2229.65 DKK / 10000ml
    Spare 382.33 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Glycerol anvendes som opløsningsmiddel, sødemiddel, konserveringsmiddel, frostvæske, fortykningsmiddel i likører og fugtighedsbevarende midler i fødevareindustrien. Det bruges også til fremstilling af farmaceutiske og personlige plejeprodukter, hvilket forbedrer glatheden og giver smøring. Det er en aktiv komponent i glycerinsæbe. Den finder anvendelse i hostesirupper, eliksirer og slimløsende midler, tandpasta, sæber, mundskyllemidler, hudplejeprodukter, barbercreme, hårplejeprodukter og vandbaserede personlige smøremidler. Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af nitroglycerin, allyliodidie, epichlorhydrin og glycerinacetat. På det medicinske område bruges det også som et afføringsmiddel og en midlertidig reduktion af det indre tryk i øjet. Ud over dette er det involveret i at hjælpe med støbning af gradientgeler, proteinstabilisator og opbevaringsbufferkomponent.
Opløselighed
Blandbar med vand og alkohol. Delvist blandbar med ether og ethylacetat. Ikke blandbar med chloroform.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med perchlorsyre, blyoxid, eddikesyreanhydrid, nitrobenzen, klor, peroxider, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Smeltepunkt 18 °C
Tæthed 1.26
Kogepunkt 182 °C (20 mmHg)
Flammepunkt 160 °C (320 °F)
Lugt Lugtfri
Lineær formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1.474
Mængde 10,000 mL
Beilstein 635685
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,4484
Opløselighedsinformation Blandet med vand og alkohol. Delvist blandet med ether og ethylacetat. Ublandelig med kloroform.
Formel vægt 92.09
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glycerol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.