Få mere at vide
Glycerol, 99+%, pure, synthetic
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol |
| Smeltepunkt | 18.0°C |
| Tæthed | 1.2610g/mL |
| Kogepunkt | 290.0°C |
| Flammepunkt | 160°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | HOCH2CH(OH)CH2OH |
| Brydningsindeks | 1.4716 |
| Vis mere |