Få mere at vide
Glycerol, 99% max., Molecular biology reagent grade, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11476441 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. 11476441
Brand: MP Biomedicals 0219399680
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
CAS 56-81-5
Farve Farveløs
Tæthed 1.2613g/cm3 at 20°C
Molekylær formel C3H8O3
MDL nummer MFCD00004722
Mængde 100 mL
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCC(O)CO
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
Molekylvægt (g/mol) 92.09
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Formel vægt 92.09
Procent renhed 99% max.
Grad Molekylærbiologisk reagens
Fysisk form Væske