Få mere at vide
Glycerol, 99+%, Extra Pure
Artikelnummer. p-4229229 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
Artikelnummer. 10562524
Brand: Thermo Scientific Acros 158922500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Navn note Extra Pure
Oplysninger om nedbrydning >290°C
Smeltepunkt 18.0°C
Tæthed 1.2610g/mL
Kogepunkt 290.0°C
Flammepunkt 160°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1.4716
Mængde 250 mL
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Specifik vægtfylde 1.261
Opløselighedsinformation Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform
Viskositet 1069 mPa.s (20°C)
Formel vægt 92.09
Damptryk 0.003mbar at 50°C
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Viskøs væske