Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol |
| Navn note | Extra Pure |
| Oplysninger om nedbrydning | >290 °C |
| Smeltepunkt | 18,0 °C |
| Tæthed | 1.2610g/mL |
| Kogepunkt | 290,0 °C |
| Flammepunkt | 160 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |