Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1,2613 g/cm3 ved 20 °C |
| Analyseprocentområde | 0.9991 |
| Mængde | 1 L |
| Formel vægt | 92.09 |
| Grad | Not Available |
| Fysisk form | Viskøs væske |