Få mere at vide
Glycerol, 99,91 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473711 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473711 500 mL -
11483711 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473711 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215119490
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Farve Farveløs
Tæthed 1.2613g/cm3 at 20°C
Analyseprocentområde 0.9991
Mængde 500 mL
Formel vægt 92.09
Fysisk form Viskøs væske