Få mere at vide
Glycerol,> 99%, meget renset, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11401112 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401112 100 mL -
11485202 500 mL 500ml
11421112 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401112 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219520480
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Farve Farveløs
Tæthed 1.2613 g/cu cm at 20°C (Lit.)
Analyseprocentområde >99%
Lugt Odorless
Mængde 100 mL
Formel vægt 92.09
Grad Meget renset
Fysisk form Syrupy Liquid