Få mere at vide
Glycerol, 99,5+%, for spektroskopi
Artikelnummer. 10337700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10337700 500 mL Glasflaske 500ml
10584644 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10337700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 184695000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 DKK
    745.65 DKK / 500ml
    Spare 164.35 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Navn note 99.5+%
Absorbans (1 cm celle vs. vand), (1 cm celle vs vand) ved 0nm, 0,01 max. ved 340 nm, 0,01 maks. ved 400 nm, 0,02 maks. ved 320 nm, 0,05 maks. ved 280 nm, 0,25 max ved 225 nm, 0,7 max ved 210 nm, 1 maks. ved 206 nm
Oplysninger om nedbrydning >290 °C
Smeltepunkt 18,0 °C
Farve Sort til Brun
Tæthed 1.2610g/mL
Kogepunkt 290,0 °C
Flammepunkt 160 °C
Analyseprocentområde 99,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1.4716
Mængde 500 mL
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Specifik vægtfylde 1.261
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >500 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i methanol, ethanol og 2-propanol, uopløselig i ether, benzen, kloroform
Viskositet 1069 mPa (20 °C)
Formel vægt 92.09
Damptryk 0,003 mbar ved 50 °C
Procent renhed 99.5+%
Grad Spektroskopi
Fysisk form Løsning