Få mere at vide
Glycerol,≥ 99,5 %, molekylærbiologisk reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Product Code. 11496441 Shop All MP Biomedical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 mL
1 L
Unit Size:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11496441 1 L 1 L
11486441 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11496441 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219399691
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Glycerol er en simpel polyolforbindelse, som er en viskøs væske, der er meget udbredt i farmaceutiske formuleringer. Det har tre hydroxylgrupper, der er ansvarlige for dets opløselighed i vand og dets hygroskopiske natur
Chemical Identifiers
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Specifications
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Tæthed 1,2613g/cm3
Analyseprocentområde ≥99.5%
Mængde 1 L
Formel vægt 92.09
Grad Molekylærbiologisk reagens
Fysisk form Væske