Få mere at vide
Glycerol,≥ 99,5 %, molekylærbiologisk reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol |
| Tæthed | 1.2613g/cm3 |
| Analyseprocentområde | ≥99.5% |
| Mængde | 500 mL |
| Formel vægt | 92.09 |
| Grad | Molekylærbiologisk reagens |
| Fysisk form | Væske |