Få mere at vide
Glycerol, 99,5%, til molekylærbiologi, fri for DNAse, RNAse og protease, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10692372 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10692372 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10692372 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 327255000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00 DKK
    850.76 DKK / 500ml
    Spare 29.24 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
CAS 56-81-5
Absorbans (0,5 M i vand), (0,5 M i vand) ved 0 nm, 0,02 max ved 280 nm, 0,06 maks. ved 260 nm
Smeltepunkt 18,0 °C
Tæthed 1.2610g/mL
pH 6 til 7 (10% sol ved 25 °C)
Kogepunkt 290,0 °C
Flammepunkt 160 °C
Analyseprocentområde 99,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H8O3
Lineær formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1.4716
MDL nummer MFCD00004722
Mængde 500 mL
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Specifik vægtfylde 1.261
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >500 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i methanol, ethanol og 2-propanol, uopløselig i ether, benzen, kloroform
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCC(O)CO
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
Molekylvægt (g/mol) 92.09
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Viskositet 1069 mPa (20 °C)
Formel vægt 92.09
Procent renhed 99.5%
Grad Molekylær biologi
Fysisk form Væske