Få mere at vide
Glycerol, ACS-reagens,≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15658490
Mængde:
500 mL
1 L
2 L
4 L
4 x 4 L
Emballage:
Glasflaske
Poly bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
4 L
500ml
Pakke med 4
Artikelnummer. 15658490
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen G78934L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS reagens,≥ 99,5 %
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Smeltepunkt 18°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.25g/mL
pH Neutral
Kogepunkt 290°C (1013 hPa)
Flammepunkt 160°C (320°F)
Tændingspunkt 698°F
Lugt Odorless
Emballage Poly flaske
Lineær formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Mængde 4 L
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Opløselighedsinformation Completely miscible in water
Dampdensitet 3.1 (vs air)
Formel vægt 92.09g/mol
Damptryk 1mmHg (20°C)
Procent renhed ≥99.5%
Fysisk form Væske