Få mere at vide
Glycerol, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073043 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
500ml
Artikelnummer. 10675872
Brand: Fisher Chemical G/0600/08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Glycerol, 98+%, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Smeltepunkt 18°C
pH 5
Kogepunkt 290°C
Emballage HDPE plastikflaske
Mængde 500 mL
Dampdensitet 3.17
Formel vægt 92.09g/mol
Damptryk 0.003mbar 50
Fysisk form Very Viscous Liquid