Beskrivelse
Glycerol, 98+%, Extra Pure, SLR
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 18 °C |
| pH | 5 |
| Kogepunkt | 290 °C |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Mængde | 500 mL |
| Dampdensitet | 3.17 |
| Formel vægt | 92,09g/mol |
| Damptryk | 0,003 mbar 50 |
| Fysisk form | Meget viskøs væske |