Få mere at vide
Glycerol-3-phosphatoxidase, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11409671 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 U
Pakningsstørrelse:
500 enheder
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409671 500 U 500 enheder
1 options
Artikelnummer. 11409671 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215724090
Kemiske identifikatorer
CAS 9046-28-0
Synonym sn-Glycerol-3-phosphate, oxygen 2-oxidoreductase
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol-3-phosphate oxidase
Farve Gul
Mængde 500 U
Fysisk form Lyofiliseret pulver