Få mere at vide
Glycerol 2-Methyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol 2-Methyl Ether |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O3/c1-7-4(2-5)3-6/h4-6H,2-3H2,1H3 |
| Formel vægt | 106.063 |