Få mere at vide
Glycerol-2-13C(~0.4 M), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol-2-13C |
| CAS | 82425-96-5 |
| Molekylær formel | C213CH8O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,2,3-Propanetriol-2-13C, 1,3-dihydroxy-2-propanol-2-13C, Propanetriol-2-13C, 1,2,3-Trihydroxypropane-2-13C, Bulbold-2-13C, Cognis G-2-13C, Cristal-2-13C, DG-2-13C, DG Glycerin-2-13C, E 422-2-13C-2-13C, Emery 916-2-13C, GL 300-2-13C, Glycerin-2-13C, Glycerin DG-2-13C, Glycerine-2-13C, Glyceritol-2-13C, Glycyl Alcohol-2-13C, Glyrol-2-13C, Glysanin-2-13C, IFP-2-13C, M 314429-2-13C, Mackstat H 66-2-13C, NSC 9230-2-13C, Osmoglyn-2-13C, Pricerine 9088-2-13C, Pricerine 9091-2-13C, RG-2-13C, RG-S-2-13C, Trihydroxypropane-2-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i3+1 |
| SMIL | OC[13CH](O)CO |
| IUPAC navn | (213C)propane-1,2,3-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 93.09 |
| Formel vægt | 93.0507 |
| Vis mere |