Få mere at vide
Glycerol-13C3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol-13C3 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1,2+1,3+1 |
| Formel vægt | 95.0574 |
| Procent renhed | >95% |