missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glycerol 1-Monobutyrate (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol 1-Monobutyrate |
| CAS | 557-25-5 |
| Molekylær formel | C7H14O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Monobutyrin, 2,3-Dihydroxypropyl Butyrate, Glycerol 1-Monobutyrate, Glycerol α-Monobutyrate, Glycerol-α-mono-n-butyrate, Glyceryl 3-Monobutyrate NSC 8451, α-Monobutyrin |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O4/c1-2-3-7(10)11-5-6(9)4-8/h6,8-9H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCCC(=O)OCC(O)CO |
| IUPAC navn | 2,3-dihydroxypropyl butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.18 |
| Formel vægt | 162.0892 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?