missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glycerol 1-Monobutyrate (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 17984625
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17984625 250 mg
17981945 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17984625 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG598415250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 557-25-5
Molekylær formel C7H14O4
Molekylvægt (g/mol) 162.18
Synonym 1-Monobutyrin, 2,3-Dihydroxypropyl Butyrate, Glycerol 1-Monobutyrate, Glycerol α-Monobutyrate, Glycerol-α-mono-n-butyrate, Glyceryl 3-Monobutyrate NSC 8451, α-Monobutyrin
IUPAC navn 2,3-dihydroxypropyl butanoate
SMIL CCCC(=O)OCC(O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Glycerol 1-Monobutyrate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H14O4/c1-2-3-7(10)11-5-6(9)4-8/h6,8-9H,2-5H2,1H3
Formel vægt 162.0892
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.