Få mere at vide
Glycerol 1-Acetate (Technical grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol 1-Acetate (Technical grade) |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4/c1-4(7)9-3-5(8)2-6/h5-6,8H,2-3H2,1H3 |
| Formel vægt | 134.0579 |