missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glycerol, 1,3-Diheptanoate, TRC

Artikelnummer. 30406532
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406532 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406532 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG45442050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Heptanoic Acid 1,1'-(2-hydroxy-1,3-propanediyl) Ester
CAS 34331-79-8
Molekylær formel C17 H32 O5
Mængde 50 mg
Synonym Heptanoic Acid 1,1′-(2-hydroxy-1,3-propanediyl) Ester, (3-heptanoyloxy-2-hydroxy-propyl) heptanoate, 1,1 ́-(2-hydroxy-1,3-propanediyl)heptanoic acid ester
InChI formel InChI=1S/C17H32O5/c1-3-5-7-9-11-16(19)21-13-15(18)14-22-17(20)12-10-8-6-4-2/h15,18H,3-14H2,1-2H3
SMIL CCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCC
IUPAC navn (3-heptanoyloxy-2-hydroxypropyl) heptanoate
Molekylvægt (g/mol) 316.433
Formel vægt 316.225
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.