Få mere at vide
Glycerol, 1,3-Diheptanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptanoic Acid 1,1'-(2-hydroxy-1,3-propanediyl) Ester |
| CAS | 34331-79-8 |
| Molekylær formel | C17 H32 O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Heptanoic Acid 1,1′-(2-hydroxy-1,3-propanediyl) Ester, (3-heptanoyloxy-2-hydroxy-propyl) heptanoate, 1,1 ́-(2-hydroxy-1,3-propanediyl)heptanoic acid ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H32O5/c1-3-5-7-9-11-16(19)21-13-15(18)14-22-17(20)12-10-8-6-4-2/h15,18H,3-14H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCC |
| IUPAC navn | (3-heptanoyloxy-2-hydroxypropyl) heptanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.433 |
| Formel vægt | 316.225 |