Få mere at vide
Glycerol, 1,3-Diheptanoate, TRC
Artikelnummer. 30391438
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30391438 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30391438 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG45442010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Heptanoic Acid 1,1'-(2-hydroxy-1,3-propanediyl) Ester
CAS 34331-79-8
Molekylær formel C17 H32 O5
Mængde 10 mg
Synonym Heptanoic Acid 1,1′-(2-hydroxy-1,3-propanediyl) Ester, (3-heptanoyloxy-2-hydroxy-propyl) heptanoate, 1,1 ́-(2-hydroxy-1,3-propanediyl)heptanoic acid ester
InChI formel InChI=1S/C17H32O5/c1-3-5-7-9-11-16(19)21-13-15(18)14-22-17(20)12-10-8-6-4-2/h15,18H,3-14H2,1-2H3
SMIL CCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCC
IUPAC navn (3-heptanoyloxy-2-hydroxypropyl) heptanoate
Molekylvægt (g/mol) 316.433
Formel vægt 316.225