Få mere at vide
Glycerintrioleat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3778715 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 mL
5 mL
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
1ml
25ml
5ml
Artikelnummer. 10541902
Brand: Thermo Scientific Acros 368120010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 122-32-7 | C57H104O6 | 885.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-32-7
Molekylær formel C57H104O6
Molekylvægt (g/mol) 885.45
MDL nummer MFCD00137563
InChI nøgle PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N
Synonym triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate
PubChem CID 45253964
IUPAC navn [2-[(Z)-octadec-9-enoyl]oxy-3-[(E)-octadec-9-enoyl]oxypropyl] (E)-octadec-9-enoat
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerine trioleate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9130g/mL
Kogepunkt 235.0°C to 240.0°C (18.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
Brydningsindeks 1.4680 to 1.4700
Mængde 1 mL
Beilstein 02,IV,1664
Merck Index 15,9904
Specifik vægtfylde 0.913
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform, ether, ccl4, slightly soluble in alcohol
Formel vægt 885.45
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske