Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerine trioleate |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9130g/mL |
| Kogepunkt | 235,0 °C til 240,0 °C (18,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33 |
| Brydningsindeks | 1,4680 til 1,4700 |
| Mængde | 1 mL |
| Show More |