Få mere at vide
Glycerin, BAGER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10269620 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10269620 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 10269620 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 7044.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Laboratoriereagens
Tekniske data
Smeltepunkt 18,6 °C
CAS 56-81-5
Farve Består prøven
Tæthed 1,26 g/cm³ (20 °C)
Mængde 1 L
Flammepunkt 177 °C
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde min. 99,5%
Molekylær formel C3H8O3
MDL nummer MFCD00004722
Synonym Glycerol , 1,2,3-Propanetriol
Kogepunkt 290 °C (1013 hPa)
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCC(O)CO
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
Molekylvægt (g/mol) 92.09