Få mere at vide
Glycerin, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 mL
4 L
Pakningsstørrelse:
4 L
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerin |
| Flammepunkt | 199.00°C |
| Emballage | Smal mund af ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 4 L |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.26kg |
| Formel vægt | 92.1 |
| Grad | Multi-Compendial/USP |