Få mere at vide
Glycerin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11495255 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11495255 4 L
11475255 500 mL
11485255 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495255 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219956604
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Used in sample prep and gel formation for polyacrylamide gel electrophoresis. Glycerin, MP Biomedicals (5-10%) increases the density of a sample so that it will layer at the bottom of a sample well. It is also used in casting gradient gels and as a protei
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Smeltepunkt 20 °C (litteratur)
Tæthed 1,25 g/ml (bogstaveligt)
Kogepunkt 182 °C (20 mmHg (litteratur))
Antændelsesrest ≤0.01%
Brydningsindeks n20/D 1.474 (Lit.)
Mængde 4 L
Specifik vægtfylde ≥1.249
Dampdensitet 3.1 (vs luft) (bogstaveligt)
Formel vægt 92,09g/mol
Damptryk <1mmHg (20 °C) (bogstaveligt)
Procent renhed ≥99%
Grad USP
Fysisk form Væske