missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Scharlab GLYCERIN 86% PA 1L

Brand:  Scharlab GL00231000

GLYCERIN 86% PA 1L

Produktkode 11354154

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1968.75 DKK
    1072.89 DKK / 1 L
    Save 895.86 DKK
    45% Slukket

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.