Få mere at vide
Glycerin, 100 % grøntsagsbaseret, multi-kompendiel, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15517984 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 mL
4 L
19 L
Emballage:
Polyspand
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
19 L
4 L
500ml
Artikelnummer. 15517984
Brand: Avantor J.T.Baker 214301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerin
Flammepunkt 199.00°C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Mængde 500 mL
Specifik vægtfylde 1L = 1.26kg
Formel vægt 92.1
Procent renhed 100% Vegetable Based
Grad Multi-Compendial/USP