Få mere at vide
GlycanTune™ A+ Total Feed
Artikelnummer. 30283589
Skift visning
Mængde:
10 L
Artikelnummer. Mængde
30283589 10 L
1 options
Artikelnummer. 30283589 Leverandør Gibco Leverandørnr. A2971905
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Tekniske data
Indhold og opbevaring AGT™ tørformat. Opbevar i køleskab (28 – °C). Beskyt mod lys og fugt.
Produkttype Total Feed
Produktlinje GlycanTune
Mængde 10 L
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd- eller tøris