Få mere at vide
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 HPLC-søjler
Beskrivelse
Få ultrahøj opløsning og selektivitet for både mærkede og native glycaner ved hjælp af denne HPLC/UHPLC-søjle. Den er kompatibel med MS og fluorescensdetektion.
Få brancheførende, ultrahøj opløsning af mærkede og native glycaner til strukturel karakterisering og kvantificering ved hjælp af Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 LC kolonner. Denne højtydende, silica-baserede kromatografisøjle opnår blandet adskillelse ved hjælp af en kombination af ladning, isomerstruktur og størrelse. Nu er der en kolonne med unik selektivitet til at analysere biologisk vigtige glykaner. De GlycanPac AXR-1 kolonne er tilgængelig i flere HPLC og UHPLC formater og er kompatibel med fluorescens eller massespektrometri (MS) detektion.
Ultra-høj opløsning og selektivitet af glycaner tilskrives GlycanPac AXR-1 kolonnens innovative mixed-mode overfladekemi, som kombinerer:
- VOKS funktionalitet til tilbageholdelse af negativt ladede glykaner, med adskillelse i rækkefølge efter stigende ladning
- Omvendt-fase funktionalitet for samme ladning glycaner, med adskillelse i henhold til isomerisme og størrelse
Denne sfæriske silicasøjle med høj renhed er designet og testet til HPLC- og UHPLC-metoder ved brug af enten fluorescens- eller MS-detektionsapplikationer. De GlycanPac AXR-1-søjlen bruger flygtige vandige buffere (f.eks. ammoniumacetat eller ammoniumformiat) og acetonitril, hvilket præsenterer de eluerende glykaner klar til indføring i MS-instrumenter.
Tilgængelig i flere formater- Brug 1,9 μm kolonner til UHPLC-applikationer og 3 μm kolonner til HPLC-applikationer
- Vælg mellem en række dimensioner for at understøtte opløsningen, gennemløbet eller instrumentelle krav, der kræves til din applikation
- Beskyt den analytiske kolonne med GycanPac AXR-1 Guard-søjler
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekemi | Voks og RP blandet tilstand |
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Flowhastighed | 0,2 til 0,4 ml/min |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 15000 psi (1035 bar) |
| Partikelform | Kugleformet, høj renhed, porøs |
| Partikelstørrelse | 1.9μ m |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 175Å |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.