Få mere at vide
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 HPLC-søjler
Beskrivelse
Få ultrahøj opløsning og selektivitet for både mærkede og native glycaner ved hjælp af denne HPLC/UHPLC-søjle. Den er kompatibel med MS og fluorescensdetektion.
Få brancheførende, ultrahøj opløsning af mærkede og native glycaner til strukturel karakterisering og kvantificering ved hjælp af Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 LC kolonner. Denne højtydende, silica-baserede kromatografisøjle opnår blandet adskillelse ved hjælp af en kombination af ladning, isomerstruktur og størrelse. Nu er der en kolonne med unik selektivitet til at analysere biologisk vigtige glykaner. De GlycanPac AXR-1 kolonne er tilgængelig i flere HPLC og UHPLC formater og er kompatibel med fluorescens eller massespektrometri (MS) detektion.
Ultra-high resolution and selectivity of glycans are attributed to the GlycanPac AXR-1 column's innovative mixed-mode surface chemistry, which combines:
- WAX functionality for retention of negatively charged glycans, with separation in order of increasing charge
- Reversed-phase functionality for same-charge glycans, with separation according to isomerism and size
This high-purity spherical silica column is designed and tested for HPLC and UHPLC methods using either fluorescence or MS detection applications. The GlycanPac AXR-1 column uses volatile aqueous buffers (e.g., ammonium acetate or ammonium formate) and acetonitrile, presenting the eluting glycans ready for introduction into MS instruments.
Available in Multiple Formats- Use 1.9μm columns for UHPLC applications and 3μm columns for HPLC applications
- Select from a variety of dimensions to support the resolution, throughput, or instrumental requirements required for your application
- Protect the analytical column with GycanPac AXR-1 Guard columns
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Guard Cartridge |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Til brug med | Thermo Scientific GlycanPac AXR-1 Column; 3 μm, 2.1 x 150 mm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Maks. Tryk | 6000 psi (415 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porestørrelse | 175 Å |
| Overfladeareal | 300 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.