Få mere at vide
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXH-1 HPLC-søjler
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXH-1 LC Kolonner til kvalitativ, kvantitativ og strukturel karakterisering af uladede og ladede glycaner til stede i biologiske molekyler. Denne højtydende, silica-baserede højtydende væskekromatografi (HPLC) søjle giver samtidig adskillelse af glykaner efter ladning, størrelse og polaritet. Opnå høj opløsning og høj gennemløbsanalyse med unik selektivitet for biologisk vigtige glycaner, enten mærkede eller native, ved LC-fluorescens og LC-massespektrometri (MS) metoder.
De GlycanPac AXH-1 LC-søjle, baseret på innovativ mixed-mode overfladekemi, kombinerer både svag anionbytning (WAX) og hydrofil interaktion (HILIC) retentionsmekanismer for optimal selektivitet og opløsningsevne. WAX-funktionaliteten giver retention og selektivitet for negativt ladede glycaner, mens HILIC-tilstanden letter adskillelsen af glycaner med samme ladning i henhold til deres polaritet og størrelse. Som følge heraf GlycanPac AXH-1 LC-søjlen giver uovertrufne egenskaber til glykanseparationer.
Unik glykanselektivitet baseret på ladning, størrelse og polaritet
- Fremragende opløsning for både native og mærkede glycaner
- Nyttigt til både højopløsnings glykanprofilkarakterisering og nem kvantificering af glykaner baseret på ladning
- Kompatibel med fluorescens- og MS-detektionsmetoder
- Høj kromatografisk effektivitet og fremragende kolonnestabilitet
GlycanPac AXH-1 LC-søjler er baseret på sfæriske silicasubstrater med høj renhed i både 1,9 og 3 μm størrelser til henholdsvis UHPLC og standard HPLC applikationer. De forskellige dimensioner af GlycanPac AXH-1 LC-søjler opfylder dine applikationers behov med forskellige opløsninger, gennemløb og instrumentkrav.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 6000 psi (415 bar) |
| Partikelform | Kugleformet silica |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Mængde | Hver |
| Overfladeareal | 300 m² /g |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.