Få mere at vide
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXH-1 HPLC-søjler
Artikelnummer. 13406889
Længde (metrisk):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.9μ m
3 μm
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 13406889
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 082472
Only null left
Add to basket
Add to basket
Brug denne glykananalysekolonne til kvalitativ, kvantitativ og strukturel karakterisering af uladede og ladede glycaner til stede i biologiske molekyler.
Bruge Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXH-1 LC Kolonner til kvalitativ, kvantitativ og strukturel karakterisering af uladede og ladede glycaner til stede i biologiske molekyler. Denne højtydende, silica-baserede højtydende væskekromatografi (HPLC) søjle giver samtidig adskillelse af glykaner efter ladning, størrelse og polaritet. Opnå høj opløsning og høj gennemløbsanalyse med unik selektivitet for biologisk vigtige glycaner, enten mærkede eller native, ved LC-fluorescens og LC-massespektrometri (MS) metoder.
De GlycanPac AXH-1 LC-søjle, baseret på innovativ mixed-mode overfladekemi, kombinerer både svag anionbytning (WAX) og hydrofil interaktion (HILIC) retentionsmekanismer for optimal selektivitet og opløsningsevne. WAX-funktionaliteten giver retention og selektivitet for negativt ladede glycaner, mens HILIC-tilstanden letter adskillelsen af glycaner med samme ladning i henhold til deres polaritet og størrelse. Som følge heraf GlycanPac AXH-1 LC-søjlen giver uovertrufne egenskaber til glykanseparationer.
Unik glykanselektivitet baseret på ladning, størrelse og polaritet
  • Fremragende opløsning for både native og mærkede glycaner
  • Nyttigt til både højopløsnings glykanprofilkarakterisering og nem kvantificering af glykaner baseret på ladning
  • Kompatibel med fluorescens- og MS-detektionsmetoder
  • Høj kromatografisk effektivitet og fremragende kolonnestabilitet
GlycanPac AXH-1 LC-søjler er baseret på sfæriske silicasubstrater med høj renhed i både 1,9 og 3 μm størrelser til henholdsvis UHPLC og standard HPLC applikationer. De forskellige dimensioner af GlycanPac AXH-1 LC-søjler opfylder dine applikationers behov med forskellige opløsninger, gennemløb og instrumentkrav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 10000 psi (690 bar)
Partikelform Kugleformet silica
Partikelstørrelse 1.9μ m
pH 2 til 8
Porestørrelse 175Å
Mængde Hver
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
Stationær fase Proprietær
Produktlinje GlycanPac
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kolonnetype Blandet tilstand
Fase HILIC og Ion Exchange
Type HPLC-søjle
Teknik Bio-LC
Til brug med (applikation) Højtydende væskekromatografi (HPLC)
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Show More Show Less
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.