Få mere at vide
Glyburide-d11 (cyclohexyl-d11), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glyburide-d11 |
| CAS | 1189985-02-1 |
| Molekylær formel | C23 D11 H17 Cl N3 O5 S |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Benzamide, 5-chloro-N-[2-[4-[[[(cyclohexyl-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d11-amino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-methoxy- (ACI), 5-Chloro-N-[2-[4-[[[(cyclohexyl-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d11-amino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-methoxybenzamide (ACI), 5-Chloro-N-[2-[4-[[[(cyclohexyl-d11-amino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-methoxybenzamide, Glibenclamide-d11, Glibenclamide-D11 (cyclohexyl-D11), Glyburide-d11 (cyclohexyl-d11) |
| InChI formel | InChI=1 S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18 H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)/i2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,18 D |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccc(CCNC(=O)c3cc(Cl)ccc3OC)cc2)C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 5-chloro-2-methoxy-N-[2-[4-[(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)carbamoylsulfamoyl]phenyl]ethyl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 505.071 |
| Formel vægt | 504.213 g/mol |
| Vis mere |