Få mere at vide
MP Biomedicals™ Gly-Phe-7-Amino-4-Trifluormethylcoumarin
Artikelnummer. 11449795 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449795 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 11449795 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 03AFC03325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3785.00 DKK
    3604.53 DKK / 25mg
    Spare 180.47 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Gly-Phe-7-Amino-4-Trifluormethylcoumarin, Hvidt pulver
  • Gly-Phe-AFC er et fluorogent, cellegennemtrængende peptidsubstrat, der anvendes til cytotoksicitetstestning.
  • In vitro cytotoksicitetstest er blevet et integreret aspekt af lægemiddelopdagelse, fordi det er et bekvemt, omkostningseffektivt og forudsigeligt middel til at karakterisere det toksiske potentiale af nye kemiske enheder.
  • Det bruges også som substrat til måling af Dipeptidyl peptidase1 (DPP1) aktivitet.
Tekniske data
Farve Hvid
Form Pulver
Til brug med (applikation) Cellemigrationsanalyse; Cellesignaleringsanalyse
Mængde 25 mg
Molekylvægt (g/mol) 433,38; 574 (inklusive TFA-salt)
Produkttype Proteiner, enzymer og peptider
Opbevaringskrav Opbevares køligt og tørt