Få mere at vide
Gly-Gly, JustPURE™, white powder, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10838830
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10838830 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 10838830 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP293050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 556-50-3
Farve White
pH 5.5 to 6.0
Fysisk form Powder
Mængde 50 g
Emballage Poly Bottle
Synonym Diglycine
Opløselighedsinformation Soluble in Water
Molekylvægt (g/mol) 132.119
Grad JustPURE