Få mere at vide
MedChemExpress Gly-Arg-Gly-Asp-Ser
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 95.05% |
| CAS | 96426-21-0 |
| Indhold og opbevaring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Molekylvægt (g/mol) | 490.47 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 50 mg/mL (101.94 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (67.96 mM∣Need ultrasonic) |