Få mere at vide
MedChemExpress Gluten Exorphin C
Specifications
Specifications
| Renhed | 98.97% |
| CAS | 142479-62-7 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 591.7 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 25 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (169.00 mM∣Need ultrasonic) |