Få mere at vide
Glutathione, TRC
Artikelnummer. 17941905
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17941905 1 g
17983575 5 g
17961465 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17941905 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG5979511G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-18-8
Synonym Glutathione∣l-γ-Glutamyl-l-cysteinylglycine
Tekniske data
Renhed >95% (HPLC)
Format Neat
Molekylær formel C10H17N3O6S
Molekylvægt (g/mol) 307.32
InChI nøgle RWSXRVCMGQZWBV-UHFFFAOYNA-N
SMIL NC(CCC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
IUPAC navn 2-amino-4-({1-[(carboxymethyl)carbamoyl]-2-sulfanylethyl}carbamoyl)butanoic acid
Produkttype Metabolite∣API
Mængde 1 g