Få mere at vide
Cytiva Glutathion Sepharose™ Højtydende medier
Artikelnummer. 11555035 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
Artikelnummer. 11555035
Brand: Cytiva 17527902
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til højopløsningsrensning af Glutathion S-transferase (GST ) mærkede proteiner
  • Et-trins oprensning af GST-mærkede proteiner og andre glutathion S-transferaser eller glutathion-afhængige proteiner
  • GST-mærkede proteiner elueres under milde, ikke-denaturerende betingelser under anvendelse af reduceret glutathion
  • Mild rensningsproces bevarer proteinantigenicitet og funktion
  • Glutathionligand er koblet til 6% agarosematrix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Kapacitet >Ca. 10 mg GST-mærket protein/ml harpiks
Oversigt Glutathion Sepharose High Performance er en affinitetsharpiks, der anbefales til oprensning af glutathion S-transferase (GST )-mærkede proteiner, når høj opløsning er prioriteret.
Flowhastighed <600 cm/hr.
Sættets indhold 6% agarose, bindeevne∼ 10mg rekombinant GST/ml medier
Matrix Meget krydsbundet agarose, 6 %
pH-område 3 til 12
Support Type 6 % stærkt tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C, 20 % ethanol
Partikelstørrelse 34 μm
Mængde 100 mL
Type Kromatografiske medier
Ligand type Glutathion
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glutathione Sepharose High Performance, 100 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.