Få mere at vide
Cytiva Glutathion Sepharose™ 4B medier
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
10 mL
100 mL
300 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
300ml
Beskrivelse
- Bindingskapacitet: >5mg hestelever GST/ml medium (flowhastighedsafhængig) Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm
- Anbefalet flowhastighed (H 2 O ved stuetemperatur): 75 cm/time
- Stabil i nærværelse af alle almindeligt anvendte vandige buffere
- Stabil i pH-område 4 til 13
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glutathion Sepharose 4 B |
| pH-område | 4 til 13 |
| Partikelstørrelse | 90μ m |
| Mængde | 100 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Glutathione Sepharose 4B, 100 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ethanol