Få mere at vide
Cytiva Glutathion Sepharose™ 4 Fast Flow Media
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
Beskrivelse
- Glutathion koblet til Sepharose 4 Fast Flow via 10-carbon afstandsarm
- Proteinbindingskapacitet: ≈10mg rekombinant GST/ml medier (flowhastighedsafhængig)
- Bindingskapacitet og høje flowegenskaber muliggør opskalering
- Milde elueringsbetingelser bevarer proteinantigenicitet og funktion
- Stabil i alle almindeligt anvendte vandige buffere
- pH-stabilitet: 3 til 12
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | >10 mg/mL |
| Oversigt | Glutathion Sepharose 4 Fast Flow er en affinitetsharpiks, der er specielt velegnet til oprensning af GST-mærkede proteiner i batch-tilstand, eller når der er behov for opskalering. |
| Flowhastighed | <450 cm/hr. |
| Sættets indhold | 10 Carbon Spacer Arm, 4% Agarose, 90μ m Partikelstørrelse |
| Matrix | Meget tværbundet 4% agarose |
| pH-område | 3 til 12 |
| Support Type | 4 % stærkt tværbundet agarose |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til 30 °C, 20 % ethanol |
| Maks. Driftstryk | basismatrix 150-250 cm/h, 100 kPa, XK 50/60 søjle, sengehøjde 25 cm |
| Partikelstørrelse | 90μ m |
| Vis mere |