Få mere at vide
Cytiva Glutathion Sepharose™ 4 Fast Flow Media
Artikelnummer. 11505025 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
Artikelnummer. 11505025
Brand: Cytiva 17513203
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Enkelttrinsoprensning af GST-mærkede proteiner og andre glutathion S-transferase eller glutathionafhængige proteiner. Glutathion Sepharose 4 Fast Flow Media bruges til oprensning af GST-mærkede proteiner fra bakterielle lysater og andre S-transferaser eller glutathion-afhængige proteiner.
  • Glutathion koblet til Sepharose 4 Fast Flow via 10-carbon afstandsarm
  • Proteinbindingskapacitet: ≈10mg rekombinant GST/ml medier (flowhastighedsafhængig)
  • Bindingskapacitet og høje flowegenskaber muliggør opskalering
  • Milde elueringsbetingelser bevarer proteinantigenicitet og funktion
  • Stabil i alle almindeligt anvendte vandige buffere
  • pH-stabilitet: 3 til 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Kapacitet >10 mg/mL
Oversigt Glutathion Sepharose 4 Fast Flow er en affinitetsharpiks, der er specielt velegnet til oprensning af GST-mærkede proteiner i batch-tilstand, eller når der er behov for opskalering.
Flowhastighed <450 cm/hr.
Sættets indhold 10 Carbon Spacer Arm, 4% Agarose, 90μ m Partikelstørrelse
Matrix Meget tværbundet 4% agarose
pH-område 3 til 12
Support Type 4 % stærkt tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C, 20 % ethanol
Maks. Driftstryk basismatrix 150-250 cm/h, 100 kPa, XK 50/60 søjle, sengehøjde 25 cm
Partikelstørrelse 90μ m
Mængde 500 mL
Type Kromatografiske medier
Ligand type Glutathion og 10-carbon-linkerarm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol